Learn More
4-n-hexylrésorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11494244
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
4-Hexylresorcinol is an inhibitor of transglutaminase-2 in KB cells. Studies indicate that 4-Hexylresorcinol reduces DNA oxidative damage in human lymphocytes. is a substituted dihydroxybenzene used topically as an antiseptic for the treatment of minor skin infections. is a substituted phenol with bactericidal, antihelminthic and potential antineoplastic activities. The combination of 4-Hexylresorcinol and Cisplatin has been shown to inhibit tumor growth, cell growth, and KB cell viability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le4-hexylrésorcinol est un inhibiteur de la transglutaminase-2 dans les cellules KB. Les études indiquent que le 4-hexylrésorcinol réduit les dommages oxydatifs de l’ADN dans les lymphocytes humains. Il s’agit d’un dihydroxybenzène substitué utilisé de façon topique comme antiseptique pour le traitement des infections cutanées mineures. Il s’agit d’un phénol substitué avec des activités bactéricides, anthelminthiques et anti-néoplasiques potentielles. Il a été démontré que l’association de 4-hexylrésorcinol et de cisplatine inhibait la croissance tumorale, la croissance cellulaire et la viabilité cellulaire des cellules KB.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 0,05 g/100 ml (18°C)
Remarques
Incompatible avec les chlorures acides, les anhydrides acides et les agents oxydants.  Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-77-6
Formule moléculaire C12H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.27
Numéro MDL MFCD00002284
Clé InChI WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol
CID PubChem 3610
Nom IUPAC 4-hexylbenzène-1,3-diol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Hexylresorcinol
Point de fusion 64°C to 67°C
Point d’ébullition 333°C to 335°C
Point d’éclair >100°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 2048312
Merck Index 14,4712
Informations sur la solubilité Soluble in water. 0.05g/100 mL (18°C)
Poids de la formule 194.27
Pourcentage de pureté 99%