Learn More
Acide 4-n-butylphénylboronique, 95 %, ACROS Organics
36.27€ - 134.00€
Identifiants chimiques
CAS | 145240-28-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H15BO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.04 |
Clé InChI | UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-butylphenyl boronic acid, 4-n-butylphenylboronic acid, 4-butylphenylboronicacid, 4-butylbenzeneboronic acid, 4-n-butylbenzeneboronic acid, 4-butylphenyl boranediol, boronic acid, 4-butylphenyl, pubchem18523, acmc-209cue, 4-butylphenylboranic acid |
CID PubChem | 4100860 |
Nom IUPAC | Acide (4-butylphényl)boronique |
SMILES | B(C1=CC=C(C=C1)CCCC)(O)O |
Description
Identifiants chimiques
145240-28-4 | |
178.04 | |
4-butylphenyl boronic acid, 4-n-butylphenylboronic acid, 4-butylphenylboronicacid, 4-butylbenzeneboronic acid, 4-n-butylbenzeneboronic acid, 4-butylphenyl boranediol, boronic acid, 4-butylphenyl, pubchem18523, acmc-209cue, 4-butylphenylboranic acid | |
Acide (4-butylphényl)boronique |
C10H15BO2 | |
UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N | |
4100860 | |
B(C1=CC=C(C=C1)CCCC)(O)O |
Spécification
4-n-Butylphenylboronic acid | |
91.0°C to 97.0°C | |
Flacon en verre | |
CH3(CH2)3C6H4B(OH)2 | |
UGZUUTHZEATQAM-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-butylphényl)boronique | |
4100860 | |
95% |
145240-28-4 | |
94% min. (HPLC) | |
C10H15BO2 | |
4-butylphenyl boronic acid, 4-n-butylphenylboronic acid, 4-butylphenylboronicacid, 4-butylbenzeneboronic acid, 4-n-butylbenzeneboronic acid, 4-butylphenyl boranediol, boronic acid, 4-butylphenyl, pubchem18523, acmc-209cue, 4-butylphenylboranic acid | |
B(C1=CC=C(C=C1)CCCC)(O)O | |
178.04 | |
178.04 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Call a POISON CENTER or doctor/phys
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 4-n-Butylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only