Learn More
Acide 4-n-butylphénylboronique, 95 %, ACROS Organics
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 g
5 g
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | 4-n-Butylphenylboronic acid |
Point de fusion | 91.0°C to 97.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
Formule linéaire | CH3(CH2)3C6H4B(OH)2 |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 178.04 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 4-n-Butylphenylboronic acid
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.