Learn More
4-méthylpyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
68.44€ - 746.72€
Identifiants chimiques
CAS | 7554-65-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6N2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 82.11 |
Clé InChI | RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn |
CID PubChem | 3406 |
ChEBI | CHEBI:5141 |
Nom IUPAC | 4-méthyl-1H-pyrazole |
SMILES | CC1=CNN=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10022710
|
Thermo Scientific Acros
206970010 |
1 g | Flacon en verre |
68.44€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10523571
|
Thermo Scientific Acros
206970050 |
5 g | Flacon en verre |
227.13€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11966211
|
Thermo Scientific Acros
206970250 |
25 g | Flacon en verre |
746.72€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7554-65-6 | |
82.11 | |
4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn | |
CHEBI:5141 | |
CC1=CNN=C1 |
C4H6N2 | |
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N | |
3406 | |
4-méthyl-1H-pyrazole |
Spécification
4-Methylpyrazole | |
Incolore à jaune | |
99.0°C to 100.0°C (6.0 mmHg) | |
Authentique | |
C4H6N2 | |
23,65 | |
0.99 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol | |
CC1=CNN=C1 | |
82.11 | |
CHEBI:5141 | |
97% |
7554-65-6 | |
0.9900g/mL | |
96°C | |
96% min. (GC) | |
1.4930 to 1.4950 | |
15,4253 | |
4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn | |
RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthyl-1H-pyrazole | |
3406 | |
82.11 | |
Liquide après fusion |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-445-
- 4-Methylpyrazole
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.