Learn More
4-méthylpyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10523571
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7554-65-6
Formule moléculaire C4H6N2
Poids moléculaire (g/mol) 82.11
Clé InChI RIKMMFOAQPJVMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methylpyrazole, fomepizole, antizol, 1h-pyrazole, 4-methyl, fomepizol, 4-methylpyrazol, fomepizolum, fomepizol inn-spanish, fomepizolum inn-latin, fomepizole usan:inn
CID PubChem 3406
ChEBI CHEBI:5141
Nom IUPAC 4-méthyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=CNN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methylpyrazole
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9900g/mL
Point d’ébullition 99.0°C to 100.0°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4930 to 1.4950
Quantité 5 g
Beilstein 23,65
Merck Index 15,4253
Gravité spécifique 0.99
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 82.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylpyrazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.