Learn More
4-méthylcyclohexanone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.90€ - 253.00€
Identifiants chimiques
CAS | 589-92-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.17 |
Numéro MDL | MFCD00001643 |
Clé InChI | VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french |
CID PubChem | 11525 |
Nom IUPAC | 4-méthylcyclohexan-1-one |
SMILES | CC1CCC(=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484584
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13186.14 |
25 g |
28.90€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494584
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13186.22 |
100 g |
76.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404594
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13186.36 |
500 g | |||||||
Description
4-Methylcyclohexanone was used in the synthesis of the pinguisane-type sesquiterpenoid acutifolone A, in racemic form. It is used as intermediates of CCNU and it can be also be used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-méthylcyclohexanone était utilisé dans la synthèse de l’acutivolone A sesquiterpénoïde de type pinguisane, sous forme racémique. Il est utilisé comme intermédiaire du CCNU et peut également être utilisé comme solvant.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
589-92-4 | |
112.17 | |
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N | |
11525 | |
CC1CCC(=O)CC1 |
C7H12O | |
MFCD00001643 | |
4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french | |
4-méthylcyclohexan-1-one |
Spécification
4-Methylcyclohexanone | |
-41°C | |
48°C (118°F) | |
MFCD00001643 | |
506746 | |
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylcyclohexan-1-one | |
11525 | |
≥98% |
589-92-4 | |
169°C to 171°C | |
C7H12O | |
UN2297 | |
4-methylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-methyl, 4-methyl-1-cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1, p-methyl cyclohexanone, methycyclohexanone, metylocykloheksanon, unii-0l1r78k79s, 4-methyl cyclohexanone, methyl-4 cyclohexanone-1 french | |
CC1CCC(=O)CC1 | |
112.17 | |
112.17 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H226
Toxique en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement
P210-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MÉTHYLCYCLOHEXANONE
missing translation for 'rtecsNumber' : GW1750200
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only