Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-(méthylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %
61.58€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS 121177-82-0
Formule moléculaire C8H10BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 178.982
Numéro MDL MFCD03788427
Clé InChI UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
CID PubChem 2773526
Nom IUPAC Acide [4-(méthylcarbamoyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15429867
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H53090.MD
250 mg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15419867
Afficher les documents Détails de la promotion
Alfa Aesar™
H53090.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Identifiants chimiques
121177-82-0
178.982
UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
2773526
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
C8H10BNO3
MFCD03788427
4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
Acide [4-(méthylcarbamoyl)phényl]boronique
Spécification
4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
166°C to 168°C
MFCD03788427
UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
Acide [4-(méthylcarbamoyl)phényl]boronique
2773526
98%
121177-82-0
C8H10BNO3
4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
178.982
178.98
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures