Learn More
Alfa Aesar™ Acide 4-(méthylcarbamoyl)benzèneboronique, 98 %
Code produit. 15419867
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Identifiants chimiques
CAS 121177-82-0
Formule moléculaire C8H10BNO3
Poids moléculaire (g/mol) 178.982
Numéro MDL MFCD03788427
Clé InChI UWKSYZHFTGONHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-n-methylaminocarbonyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenylboronic acid, 4-methylcarbamoyl phenyl boronic acid, 4-methylcarbamoyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylamino carbonyl phenyl, boronic acid,b-4-methylamino carbonyl phenyl, 4-methylamino carbonyl phenylboronic acid, 4-n-methylaminocarbonyl benzeneboronic acid, zlchem 836
CID PubChem 2773526
Nom IUPAC Acide [4-(méthylcarbamoyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 166°C to 168°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 178.98
Pourcentage de pureté 98%