Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-(methylamino)phenylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
193.00€ - 722.00€
Identifiants chimiques
CAS | 845870-55-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C13H20BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 233.12 |
Numéro MDL | MFCD06795668 |
Clé InChI | WWGNYCWKFZIQQS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-n-methylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-n-methylamino phenylboronic acid pinacol ester, methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 4-n-methylamino phenylboronic acid,pinacol ester, 4-methylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-methylamino phenyl boronic acid pinacol ester, n-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, n-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl |
CID PubChem | 11957892 |
Nom IUPAC | N-méthyl-4-(4,4,5,5-tétramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline |
SMILES | CNC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11976111
|
Thermo Scientific Acros
445150010 |
1 g |
193.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11986111
|
Thermo Scientific Acros
445150050 |
5 g |
722.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
845870-55-5 | |
233.12 | |
WWGNYCWKFZIQQS-UHFFFAOYSA-N | |
11957892 | |
CNC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 |
C13H20BNO2 | |
MFCD06795668 | |
n-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-n-methylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-n-methylamino phenylboronic acid pinacol ester, methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 4-n-methylamino phenylboronic acid,pinacol ester, 4-methylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-methylamino phenyl boronic acid pinacol ester, n-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, n-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl | |
N-méthyl-4-(4,4,5,5-tétramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline |
Spécification
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester | |
65.0°C to 66.0°C | |
Flacon en verre | |
MFCD06795668 | |
WWGNYCWKFZIQQS-UHFFFAOYSA-N | |
N-méthyl-4-(4,4,5,5-tétramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline | |
11957892 | |
97% |
845870-55-5 | |
96% min. (GC) | |
C13H20BNO2 | |
n-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-n-methylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-n-methylamino phenylboronic acid pinacol ester, methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 4-n-methylamino phenylboronic acid,pinacol ester, 4-methylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-methylamino phenyl boronic acid pinacol ester, n-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, n-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl | |
CNC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1 | |
233.12 | |
233.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.