Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-(methylamino)phenylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11986111
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 845870-55-5
Formule moléculaire C13H20BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 233.12
Numéro MDL MFCD06795668
Clé InChI WWGNYCWKFZIQQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, 4-n-methylamino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-n-methylamino phenylboronic acid pinacol ester, methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-amine, 4-n-methylamino phenylboronic acid,pinacol ester, 4-methylamino phenylboronic acid pinacol ester, 4-methylamino phenyl boronic acid pinacol ester, n-methyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl aniline, benzenamine, n-methyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 11957892
Nom IUPAC N-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
SMILES CNC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 65.0°C to 66.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 233.12
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.