Learn More
4’-méthylacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
24.52€ - 112.56€
Identifiants chimiques
CAS 122-00-9
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00008751
Clé InChI GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
CID PubChem 8500
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11471788
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14469.18
50 g
24.52€
50g
11481788
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14469.30
250 g
45.02€
250g
11461788
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14469.0B
1000 g
112.56€
1000g
Description
Description
4'-Methylacetophenone is used as a flavoring agent. It reacts with morpholine to get 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholine in the presence of sulfur as a reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of active pharmaceutical ingredients, perfumes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4′-méthylacétophénone est utilisé comme aromatisant. Il réagit avec la morpholine pour obtenir la morpholine 4-(p-tolyl-thioacétyl) en présence de soufre comme réactif. De plus, il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs, de parfums et de cosmétiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H227
Toxique en cas d’ingestion.
Liquide combustible.
P210-P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P305+P351+P338-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 204-514-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AM9463000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
4’-méthylacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals