Learn More
4’-méthylacétophénone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11461788
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
4'-Methylacetophenone is used as a flavoring agent. It reacts with morpholine to get 4-(p-tolyl-thioacetyl)-morpholine in the presence of sulfur as a reagent. Further, it is used as an intermediate in the manufacture of active pharmaceutical ingredients, perfumes and cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4′-méthylacétophénone est utilisé comme aromatisant. Il réagit avec la morpholine pour obtenir la morpholine 4-(p-tolyl-thioacétyl) en présence de soufre comme réactif. De plus, il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs, de parfums et de cosmétiques.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-00-9
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00008751
Clé InChI GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-methylacetophenone, p-methylacetophenone, 1-p-tolyl ethanone, 1-p-tolylethanone, melilotal, 4-methylacetophenone, 4-acetyltoluene, 1-4-methylphenyl ethanone, methyl p-tolyl ketone, p-acetotoluene
CID PubChem 8500
Nom IUPAC 1-(4-méthylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Methylacetophenone
Point de fusion -19°C
Densité 1.01
Point d’ébullition 224°C to 226°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Indice de réfraction 1.534
Quantité 1000 g
Beilstein 606053
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 96%