Learn More
(4-Méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)méthylamine, 90 %, Maybridge
138.18€ - 171.99€
Identifiants chimiques
CAS 915707-59-4
Formule moléculaire C9H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 179.223
Numéro MDL MFCD09065018
Clé InChI OGPGKFFHFGZOBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanamine,3,4-dihydro-4-methyl
CID PubChem 24229650
Nom IUPAC (4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)méthanamine
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CN
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10143174
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC62013CB
250 mg Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10474813
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC62013DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
915707-59-4
179.223
OGPGKFFHFGZOBY-UHFFFAOYSA-N
24229650
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CN
C9H13N3O
MFCD09065018
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanamine,3,4-dihydro-4-methyl
(4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)méthanamine
Spécification
(4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine
89.5
90%
MFCD09065018
OGPGKFFHFGZOBY-UHFFFAOYSA-N
(4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)méthanamine
24229650
90%
915707-59-4
100.0
C9H13N3O
4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanamine,3,4-dihydro-4-methyl
CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CN
179.223
179.22
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specifica
GHS Signal Word: Danger