Learn More
(4-Méthyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)méthylamine, 90 %, Maybridge
Code produit. 10143174
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 915707-59-4
Formule moléculaire C9H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 179.223
Numéro MDL MFCD09065018
Clé InChI OGPGKFFHFGZOBY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 4-methyl-2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-2,3-dihydropyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 1-4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, 2h-pyrido 3,2-b-1,4-oxazine-7-methanamine,3,4-dihydro-4-methyl
CID PubChem 24229650
Nom IUPAC (4-méthyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)méthanamine
SMILES CN1CCOC2=C1N=CC(=C2)CN
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 179.22
Pourcentage de pureté 90%