Learn More
4-méthyl-2-pentanone, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., pour analyse d’extraction, ≥ 99 %
369.21€ - 548.07€
Identifiants chimiques
CAS | 108-10-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.161 |
Numéro MDL | MFCD00008938 |
Clé InChI | NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon |
CID PubChem | 7909 |
ChEBI | CHEBI:82344 |
Nom IUPAC | 4-méthylpentan-2-un |
SMILES | CC(C)CC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15663980
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33463-6X1L |
6 x 1 L | Flacon en verre |
369.21€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15653980
|
Honeywell-Riedel-de Haen
33463-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Flacon en verre |
548.07€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Identifiants chimiques
108-10-1 | |
100.161 | |
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N | |
7909 | |
4-méthylpentan-2-un |
C6H12O | |
MFCD00008938 | |
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon | |
CHEBI:82344 | |
CC(C)CC(=O)C |
Spécification
4-Methyl-2-pentanone | |
108-10-1 | |
Incolore | |
117°C | |
Characteristic | |
(CH3)2CHCH2COCH3 | |
UN1245 | |
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon | |
CC(C)CC(=O)C | |
100.161 | |
CHEBI:82344 | |
≥99% |
For extraction analysis | |
-80°C | |
0.801g/mL at 25°C | |
14°C (57.2°F) | |
C6H12O | |
MFCD00008938 | |
605399 | |
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylpentan-2-un | |
7909 | |
100.16g/mol | |
ACS / réactif Ph. Eur. / puriss. p.a. |
Sécurité et traitement
P210-P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : Classe 3 - PG 2 - Méthyle isobutyle cétone
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-550-1