Learn More
4-méthyl-2-pentanone, puriss. p.a., réactif ACS, ≥ 99 %, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15653980
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., pour analyse d’extraction, ≥ 99 %
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
  • Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
  • Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
  • Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
  • Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Note relative au nom For extraction analysis
Point de fusion -80°C
Couleur Incolore
Densité 0.801g/mL at 25°C
Point d’ébullition 117°C
Point d’éclair 14°C (57.2°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCH3
Quantité 4 x 2.5 L
Numéro UN UN1245
Beilstein 605399
Poids de la formule 100.16g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS / réactif Ph. Eur. / puriss. p.a.