Learn More
4-méthyl-2-pentanone, Honeywell
68.52€ - 425.12€
Identifiants chimiques
CAS | 108-10-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.161 |
Numéro MDL | MFCD00008938 |
Clé InChI | NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon |
CID PubChem | 7909 |
ChEBI | CHEBI:82344 |
Nom IUPAC | 4-méthylpentan-2-one |
SMILES | CC(C)CC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15623980
|
Honeywell Riedel-de Haën
33463-1L |
1 L |
68.52€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15633980
|
Honeywell Riedel-de Haën
33463-2.5L |
2.5 L |
152.91€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15643980
|
Honeywell Riedel-de Haën
33463-20KG |
20 kg | |||||||
Description
Identifiants chimiques
108-10-1 | |
100.161 | |
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N | |
7909 | |
4-méthylpentan-2-one |
C6H12O | |
MFCD00008938 | |
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon | |
CHEBI:82344 | |
CC(C)CC(=O)C |
Spécification
4-Methyl-2-pentanone | |
0.801g/mL at 25°C | |
C6H12O | |
MFCD00008938 | |
605399 | |
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N | |
4-méthylpentan-2-one | |
7909 | |
CHEBI:82344 | |
≥99% |
108-10-1 | |
14°C (57.2°F) | |
(CH3)2CHCH2COCH3 | |
UN1245 | |
4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon | |
CC(C)CC(=O)C | |
100.161 | |
3.5 (vs air) | |
100.16g/mol |
Sécurité et traitement
P210-P261-P305 + P351 + P338
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-550-1