Learn More
4-méthyl-2-pentanone, Honeywell
Code produit. 15643980
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 kg
Identifiants chimiques
CAS 108-10-1
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.161
Numéro MDL MFCD00008938
Clé InChI NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-2-pentanone, methyl isobutyl ketone, isopropylacetone, isobutyl methyl ketone, hexone, mibk, 2-pentanone, 4-methyl, 2-methyl-4-pentanone, 4-methyl-2-oxopentane, methylisobutylketon
CID PubChem 7909
ChEBI CHEBI:82344
Nom IUPAC 4-méthylpentan-2-un
SMILES CC(C)CC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methyl-2-pentanone
Densité 0.801g/mL at 25°C
Point d’éclair 14°C (57.2°F)
Formule linéaire (CH3)2CHCH2COCH3
Quantité 20 kg
Numéro UN UN1245
Beilstein 605399
Densité de vapeur 3.5 (vs air)
Poids de la formule 100.16g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%