Learn More
Chlorure de 4-méthoxyphénylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
122.00€ - 400.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4693-91-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9ClO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 184.619 |
Numéro MDL | MFCD00075474 |
Clé InChI | CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride |
CID PubChem | 2734688 |
Nom IUPAC | 2-(4-méthoxyphényl)chlorure d’acétyle |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4693-91-8 | |
184.619 | |
CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N | |
2734688 | |
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl |
C9H9ClO2 | |
MFCD00075474 | |
4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride | |
2-(4-méthoxyphényl)chlorure d’acétyle |
Spécification
4-Methoxyphenylacetyl chloride | |
1.208 | |
>110°C (230°F) | |
1.54 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N | |
2-(4-méthoxyphényl)chlorure d’acétyle | |
2734688 | |
98% |
4693-91-8 | |
143°C (10 mmHg) | |
C9H9ClO2 | |
MFCD00075474 | |
908061 | |
4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride | |
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl | |
184.619 | |
184.62 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante