Learn More
Chlorure de 4-méthoxyphénylacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11368226
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4693-91-8
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.619
Numéro MDL MFCD00075474
Clé InChI CXJOONIFSVSFAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenylacetyl chloride, 2-4-methoxyphenyl acetyl chloride, benzenacetyl chloride, 4-methoxy, benzeneacetyl chloride, 4-methoxy, 4-methoxyphenylacetylchloride, p-methoxyphenyl acetyl chloride, p-methoxyphenylacetyl chloride, acmc-1aso1, 4-methoxyphenylacetylchlorid, 4-methoxybenzeneacetyl chloride
CID PubChem 2734688
Nom IUPAC 2-(4-méthoxyphényl)chlorure d’acétyle
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetyl chloride
Densité 1.208
Point d’ébullition 143°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.54
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 908061
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 98%