Learn More
Acide 4-méthoxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.13€ - 217.08€
Identifiants chimiques
CAS | 104-01-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.18 |
Numéro MDL | MFCD00004345 |
Clé InChI | NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid |
CID PubChem | 7690 |
ChEBI | CHEBI:55501 |
Nom IUPAC | Acide 2-(4-méthoxyphényl)acétique |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10347010
|
Thermo Scientific Acros
126020050 |
5 g | Flacon en verre |
25.13€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10785041
|
Thermo Scientific Acros
126021000 |
100 g | Flacon en plastique |
39.30€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10307060
|
Thermo Scientific Acros
126022500 |
250 g | Flacon en plastique |
76.38€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10424585
|
Thermo Scientific Acros
126020010 |
1 kg | Flacon en plastique |
217.08€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
104-01-8 | |
166.18 | |
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N | |
7690 | |
Acide 2-(4-méthoxyphényl)acétique |
C9H10O3 | |
MFCD00004345 | |
4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid | |
CHEBI:55501 | |
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O |
Spécification
4-Methoxyphenylacetic acid | |
104-01-8 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
Authentique | |
C9H10O3 | |
MFCD00004345 | |
4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid | |
NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 2-(4-méthoxyphényl)acétique | |
7690 | |
166.18 | |
Poudre cristalline et morceaux |
99% | |
98.5 | |
84.0°C to 88.0°C | |
140.0°C (3.0 mmHg) | |
99% | |
CH3OC6H4CH2CO2H | |
10, 190 | |
Solubility in water: 6g/L (20 c) | |
COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O | |
166.18 | |
CHEBI:55501 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation.
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-166-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AI8960000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-Methoxyphenylacetic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only