Learn More
Acide 4-méthoxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10307060
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-01-8
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00004345
Clé InChI NRPFNQUDKRYCNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxyphenylacetic acid, homoanisic acid, 2-4-methoxyphenyl acetic acid, 4-methoxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-methoxy, 4-methoxyphenyl acetic acid, p-methoxyphenylacetic acid, 2-p-anisyl acetic acid, p-methoxyphenyl acetic acid
CID PubChem 7690
ChEBI CHEBI:55501
Nom IUPAC Acide 2-(4-méthoxyphényl)acétique
SMILES COC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Methoxyphenylacetic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 84.0°C to 88.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 140.0°C (3.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3OC6H4CH2CO2H
Quantité 250 g
Beilstein 10, 190
Informations sur la solubilité Solubility in water: 6g/L (20 c)
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Methoxyphenylacetic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.