Learn More
Acide 4-(méthoxycarbonyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
74.90€ - 230.00€
Identifiants chimiques
CAS | 99768-12-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H9BO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 179.966 |
Numéro MDL | MFCD01632203 |
Clé InChI | PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, p-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycabonyl phenylboronic acid |
CID PubChem | 2734369 |
Nom IUPAC | Acide (4-méthoxycarbonylphényl)boronique |
SMILES | B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11476570
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27627.03 |
1 g |
74.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11486570
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H27627.06 |
5 g |
230.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
It is a reagent used for tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence, copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, one-pot ipso-nitration of arylboronic acids, copper-catalyzed nitration and cyclocondensation followed by palladium-phosphine-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling. It is employed as reagent in Reagent used in preparation of biaryls via nickel-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acid, chromenones and their bradykinin B1 antagonistic activity, Pt nanoparticles on Photoactive metal-organic frameworks resulting in efficient hydrogen evolution via synergistic photoexcitation and electron injection and salicylate-based thienylbenzoic acids as E. coli methionine aminopeptidase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsIl s’agit d’un réactif utilisé pour la réaction de Heck oxydative catalisée par Pd(II) en tandem et la séquence d’amidation C-H intramoléculaire, la fluoroalkylation aérobique sans ligands médiée par le cuivre des acides arylboroniques avec des iodures fluoroalkyles, la nitration en un pot des acides arylboroniques, la nitration catalysée par le cuivre et la cyclocondensation suivie d’un couplage de Suzuki-Miyaura catalysé par le phosphine-palladium. Il est utilisé comme réactif dans le réactif utilisé pour la préparation de biaryles via la réaction de couplage croisé de Suzuki-Miyaura catalysé par le nickel des halogénures d’aryle avec l’acide arylboronique, les chroménones et leur activité antagoniste de la bradykinine B1, nanoparticules de Pt sur des cadres photoactifs métalliques-organiques, ce qui permet une évolution efficace de l’hydrogène par photoexcitation synergique et injection d’électrons et acides thiénylbenzoïques à base de salicylates en tant qu’inhibiteur de l’aminopeptidase de la méthionine d’E. coli.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants. Veiller à une ventilation correcte.
Identifiants chimiques
99768-12-4 | |
179.966 | |
PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N | |
2734369 | |
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)(O)O |
C8H9BO4 | |
MFCD01632203 | |
methyl 4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, p-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycabonyl phenylboronic acid | |
Acide (4-méthoxycarbonylphényl)boronique |
Spécification
4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid | |
220°C to 225°C | |
MFCD01632203 | |
Soluble in methanol. | |
B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)(O)O | |
179.966 | |
179.97 |
99768-12-4 | |
C8H9BO4 | |
methyl 4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, p-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycabonyl phenylboronic acid | |
PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-méthoxycarbonylphényl)boronique | |
2734369 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only