Learn More
Acide 4-(méthoxycarbonyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11476570
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is a reagent used for tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation sequence, copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation of arylboronic acids with fluoroalkyl iodides, one-pot ipso-nitration of arylboronic acids, copper-catalyzed nitration and cyclocondensation followed by palladium-phosphine-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling. It is employed as reagent in Reagent used in preparation of biaryls via nickel-catalyzed Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of aryl halides with arylboronic acid, chromenones and their bradykinin B1 antagonistic activity, Pt nanoparticles on Photoactive metal-organic frameworks resulting in efficient hydrogen evolution via synergistic photoexcitation and electron injection and salicylate-based thienylbenzoic acids as E. coli methionine aminopeptidase inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif utilisé pour la réaction de Heck oxydative catalisée par Pd(II) en tandem et la séquence d’amidation C-H intramoléculaire, la fluoroalkylation aérobique sans ligands médiée par le cuivre des acides arylboroniques avec des iodures fluoroalkyles, la nitration en un pot des acides arylboroniques, la nitration catalysée par le cuivre et la cyclocondensation suivie d’un couplage de Suzuki-Miyaura catalysé par le phosphine-palladium. Il est utilisé comme réactif dans le réactif utilisé pour la préparation de biaryles via la réaction de couplage croisé de Suzuki-Miyaura catalysé par le nickel des halogénures d’aryle avec l’acide arylboronique, les chroménones et leur activité antagoniste de la bradykinine B1, nanoparticules de Pt sur des cadres photoactifs métalliques-organiques, ce qui permet une évolution efficace de l’hydrogène par photoexcitation synergique et injection d’électrons et acides thiénylbenzoïques à base de salicylates en tant qu’inhibiteur de l’aminopeptidase de la méthionine d’E. coli.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Stockez dans un endroit frais et sec. Incompatible avec les agents oxydants. Veiller à une ventilation correcte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99768-12-4
Formule moléculaire C8H9BO4
Poids moléculaire (g/mol) 179.966
Numéro MDL MFCD01632203
Clé InChI PQCXFUXRTRESBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-methoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-methoxycarbonylphenyl boronic acid, methyl4-boronobenzoate, 4-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, p-methoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-methoxycabonyl phenylboronic acid
CID PubChem 2734369
Nom IUPAC Acide (4-méthoxycarbonylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 220°C to 225°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Poids de la formule 179.97
Pourcentage de pureté 97%