Learn More
Acide 4-méthoxy-3-méthylphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™™
21.10€ - 119.60€
Identifiants chimiques
CAS | 175883-62-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H11BO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.98 |
Numéro MDL | MFCD02179464 |
Clé InChI | PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-methoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boranediol, 3-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl, boronic acid,b-4-methoxy-3-methylphenyl, b-4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, akos brn-0220, 4-methoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, timtec-bb sbb005903 |
CID PubChem | 2773487 |
Nom IUPAC | Acide (4-méthoxy-3-méthylphényl) boronique |
SMILES | COC1=CC=C(C=C1C)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10863011
|
Thermo Scientific Acros
430630010 |
1 g | Flacon en verre | N/A | |||||
10873011
|
Thermo Scientific Acros
430630100 |
10 g | Flacon en verre |
119.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
175883-62-2 | |
165.98 | |
PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N | |
2773487 | |
COC1=CC=C(C=C1C)B(O)O |
C8H11BO3 | |
MFCD02179464 | |
4-methoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boranediol, 3-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl, boronic acid,b-4-methoxy-3-methylphenyl, b-4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, akos brn-0220, 4-methoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, timtec-bb sbb005903 | |
Acide (4-méthoxy-3-méthylphényl) boronique |
Spécification
4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid | |
96.0 | |
219.3°C to 220.8°C | |
Authentic | |
C8H11BO3 | |
4-methoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boranediol, 3-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl, boronic acid,b-4-methoxy-3-methylphenyl, b-4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, akos brn-0220, 4-methoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, timtec-bb sbb005903 | |
COC1=CC=C(C=C1C)B(O)O | |
165.98 | |
165.99 | |
Poudre |
175883-62-2 | |
100.0 | |
Violet à blanc | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD02179464 | |
PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (4-méthoxy-3-méthylphényl) boronique | |
2773487 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/e
GHS Signal Word: Warning
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.