Learn More
Acide 4-méthoxy-3-méthylphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™™
Code produit. 10873011
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 175883-62-2
Formule moléculaire C8H11BO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.98
Numéro MDL MFCD02179464
Clé InChI PXVDQGVAZBTFIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxy-3-methylbenzeneboronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl boranediol, 3-methyl-4-methoxyphenylboronic acid, boronic acid, 4-methoxy-3-methylphenyl, boronic acid,b-4-methoxy-3-methylphenyl, b-4-methoxy-3-methylphenyl boronic acid, akos brn-0220, 4-methoxy-3-methyl-phenyl boronic acid, timtec-bb sbb005903
CID PubChem 2773487
Nom IUPAC Acide (4-méthoxy-3-méthylphényl) boronique
SMILES COC1=CC=C(C=C1C)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 219.3°C to 220.8°C
Couleur Violet à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Poids de la formule 165.99
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methoxy-3-methylphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.