Learn More
4-isopropylcyclohexanone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
81.90€ - 306.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5432-85-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H16O |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.23 |
Numéro MDL | MFCD00043479 |
Clé InChI | FPKISACHVIIMRA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-isopropylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-isopropylcyclohexan-1-one, cyclohexanone, 4-isopropyl, 4-isopropyl-cyclohexanone, 4-iso-propylcyclohexanone, 4-methylethyl cyclohexan-1-one, acmc-20a5fk, 4-isopropyl cyclohexanone |
CID PubChem | 79488 |
Nom IUPAC | 4-(propan-2-yl)cyclohexan-1-one |
SMILES | CC(C)C1CCC(=O)CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11392756
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08863.04 |
2 g |
81.90€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11302766
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08863.09 |
10 g |
306.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Isopropylcyclohexanone is used to prepare 4-isopropyl-cyclohexanone oxime. It is also used in the synthesis of dihydroindol-2-ones as agonists and antagonist ligands at the nociceptin receptor. Further, it is used in the preparation of beta-alanine derivatives, which acts as orally available glucagon receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’4-isopropylcyclohexanone est utilisée pour préparer l’oxime 4-isopropyl-cyclohexanone. Elle est également utilisée dans la synthèse du dihydroindol-2-ones en tant que ligand agoniste et antagoniste du récepteur de la nociceptine. De plus, elle est utilisée dans la préparation de dérivés de la bêta-alanine, qui agit comme un antagoniste récepteur du glucagon par voie orale.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Agents réducteurs et plastiques.
Identifiants chimiques
5432-85-9 | |
140.23 | |
FPKISACHVIIMRA-UHFFFAOYSA-N | |
79488 | |
CC(C)C1CCC(=O)CC1 |
C9H16O | |
MFCD00043479 | |
4-isopropylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-isopropylcyclohexan-1-one, cyclohexanone, 4-isopropyl, 4-isopropyl-cyclohexanone, 4-iso-propylcyclohexanone, 4-methylethyl cyclohexan-1-one, acmc-20a5fk, 4-isopropyl cyclohexanone | |
4-(propan-2-yl)cyclohexan-1-one |
Spécification
4-Isopropylcyclohexanone | |
94°C to 96°C (17 mmHg) | |
C9H16O | |
MFCD00043479 | |
4-isopropylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-isopropylcyclohexan-1-one, cyclohexanone, 4-isopropyl, 4-isopropyl-cyclohexanone, 4-iso-propylcyclohexanone, 4-methylethyl cyclohexan-1-one, acmc-20a5fk, 4-isopropyl cyclohexanone | |
FPKISACHVIIMRA-UHFFFAOYSA-N | |
4-(propan-2-yl)cyclohexan-1-one | |
79488 | |
96% |
5432-85-9 | |
80°C (176°F) | |
1.458 | |
1236952 | |
Soluble in alcohol. Insoluble in water. | |
CC(C)C1CCC(=O)CC1 | |
140.23 | |
140.23 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H227
Liquide combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227
missing translation for 'einecsNumber' : 226-592-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only