Learn More
4-isopropylcyclohexanone, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392756
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
4-Isopropylcyclohexanone is used to prepare 4-isopropyl-cyclohexanone oxime. It is also used in the synthesis of dihydroindol-2-ones as agonists and antagonist ligands at the nociceptin receptor. Further, it is used in the preparation of beta-alanine derivatives, which acts as orally available glucagon receptor antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’4-isopropylcyclohexanone est utilisée pour préparer l’oxime 4-isopropyl-cyclohexanone. Elle est également utilisée dans la synthèse du dihydroindol-2-ones en tant que ligand agoniste et antagoniste du récepteur de la nociceptine. De plus, elle est utilisée dans la préparation de dérivés de la bêta-alanine, qui agit comme un antagoniste récepteur du glucagon par voie orale.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Agents réducteurs et plastiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5432-85-9
Formule moléculaire C9H16O
Poids moléculaire (g/mol) 140.23
Numéro MDL MFCD00043479
Clé InChI FPKISACHVIIMRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-isopropylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-1-methylethyl, 4-propan-2-yl cyclohexan-1-one, 4-isopropylcyclohexan-1-one, cyclohexanone, 4-isopropyl, 4-isopropyl-cyclohexanone, 4-iso-propylcyclohexanone, 4-methylethyl cyclohexan-1-one, acmc-20a5fk, 4-isopropyl cyclohexanone
CID PubChem 79488
Nom IUPAC 4-propan-2-ylcyclohexan-1-un
SMILES CC(C)C1CCC(=O)CC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Isopropylcyclohexanone
Point d’ébullition 94°C to 96°C (17 mmHg)
Point d’éclair 80°C (176°F)
Indice de réfraction 1.458
Quantité 2 g
Beilstein 1236952
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 140.23
Pourcentage de pureté 96%