Learn More
4’-Isopropylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.35€ - 261.00€
Identifiants chimiques
CAS | 645-13-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 162.23 |
Numéro MDL | MFCD00048297 |
Clé InChI | PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one |
CID PubChem | 12578 |
Nom IUPAC | 1-(4-propan-2-ylphényl)éthanone |
SMILES | CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11448977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20581.06 |
5 g |
29.35€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11458977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20581.14 |
25 g |
93.06€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20581.22 |
100 g |
261.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4'-Isopropylacetophenone is used as perfuming agents. It is also used as flavoring and fragrance agent. Indenes are yielded from the derivatives if this compound in one step synthesis using a heterogeneous catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4′-isopropylacétophénone est utilisé comme agents de parfumerie. Il est également utilisé comme aromatisant et agent de parfum. Les indènes sont obtenus à partir des dérivés si ce composé est en une étape de synthèse à l’aide d’un catalyseur hétérogène.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
645-13-6 | |
162.23 | |
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N | |
12578 | |
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O |
C11H14O | |
MFCD00048297 | |
4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one | |
1-(4-propan-2-ylphényl)éthanone |
Spécification
4'-Isopropylacetophenone | |
0.97 | |
C11H14O | |
MFCD00048297 | |
4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one | |
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-propan-2-ylphényl)éthanone | |
12578 | |
98% |
645-13-6 | |
238°C | |
1.523 | |
2205694 | |
Soluble in alcohol. Insoluble in water. | |
CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O | |
162.23 | |
162.23 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 211-433-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only