Learn More
4’-Isopropylacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448977
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
4'-Isopropylacetophenone is used as perfuming agents. It is also used as flavoring and fragrance agent. Indenes are yielded from the derivatives if this compound in one step synthesis using a heterogeneous catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4′-isopropylacétophénone est utilisé comme agents de parfumerie. Il est également utilisé comme aromatisant et agent de parfum. Les indènes sont obtenus à partir des dérivés si ce composé est en une étape de synthèse à l’aide d’un catalyseur hétérogène.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 645-13-6
Formule moléculaire C11H14O
Poids moléculaire (g/mol) 162.23
Numéro MDL MFCD00048297
Clé InChI PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-isopropylacetophenone, 4-isopropylacetophenone, p-isopropylacetophenone, cuminone, 1-4-isopropylphenyl ethanone, ethanone, 1-4-1-methylethyl phenyl, acetophenone, 4'-isopropyl, unii-742zkz2a6d, methyl p-isopropylphenyl ketone, 1-4-propan-2-yl phenyl ethan-1-one
CID PubChem 12578
Nom IUPAC 1-(4-propan-2-ylphényl)éthanone
SMILES CC(C)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Isopropylacetophenone
Densité 0.97
Point d’ébullition 238°C
Indice de réfraction 1.523
Quantité 5 g
Beilstein 2205694
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 162.23
Pourcentage de pureté 98%