Learn More
4-Iodopyridine, ≥97 %, Thermo Scientific™
28.55€ - 407.00€
Identifiants chimiques
CAS 15854-87-2
Formule moléculaire C5H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 205.00
Numéro MDL MFCD02093937
Clé InChI RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
CID PubChem 609492
Nom IUPAC 4-iodopyridine
SMILES IC1=CC=NC=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10462723
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
MO00014DA
1 g
28.55€
1g
10055322
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
MO00014EA
10 g
216.00€
10g
10515835
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
MO00014EB
25 g
407.00€
25g
Identifiants chimiques
15854-87-2
205.00
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
609492
IC1=CC=NC=C1
C5H4IN
MFCD02093937
pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
4-iodopyridine
Spécification
4-Iodopyridine
97.0
Flacon en verre ambré
MFCD02093937
RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
4-iodopyridine
609492
97%
15854-87-2
97%
C5H4IN
pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
IC1=CC=NC=C1
205.00
204.99
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif par inhalation.
Nocif par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Recommended Storage : Congélateur -20 °C