Learn More
4-Iodopyridine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10055322
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Identifiants chimiques
CAS 15854-87-2
Formule moléculaire C5H4IN
Poids moléculaire (g/mol) 205.00
Numéro MDL MFCD02093937
Clé InChI RTLUPHDWSUGAOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyridine, 4-iodo, 4-iodo pyridine, 4-iodo-pyridine, p-iodopyridine, 4-iodanylpyridine, acmc-1btjc, 4-iodopyridine, ksc178q2d
CID PubChem 609492
Nom IUPAC 4-iodopyridine
SMILES IC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodopyridine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 204.99
Pourcentage de pureté 97%