Learn More
4-Iodophénol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
27.14€ - 272.36€
Identifiants chimiques
CAS | 540-38-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5IO |
Poids moléculaire (g/mol) | 220.01 |
Numéro MDL | MFCD00002327 |
Clé InChI | VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b |
CID PubChem | 10894 |
ChEBI | CHEBI:43521 |
Nom IUPAC | 4-iodophénol |
SMILES | OC1=CC=C(I)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334709
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13455.06 |
5 g |
27.14€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455523
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13455.14 |
25 g |
91.05€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465523
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13455.22 |
100 g |
272.36€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Iodophenol is a chemical used in chemiluminescence imaging assays and experiments, as diagnostic agents in order to detect cancer cells in patients. Also it is used in the synthesis of agonists towards the estrogen β receptor. Also used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as pharmaceutical intermediates, and polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 4-iodophénol est un produit chimique utilisé dans les essais et les expériences d’imagerie par chimiluminescence, en tant qu’agents diagnostiques, afin de détecter les cellules cancéreuses chez les patients. Il est également utilisé dans la synthèse d’agonistes vers le récepteur œstrogène β. Également utilisé dans une large gamme d’applications industrielles de médicaments, ainsi que dans des produits alimentaires humains et animaux, tels que les antiseptiques et les désinfectants, les intermédiaires pharmaceutiques, les films polarisants pour les produits chimiques à cristaux liquides (LCD).
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
Identifiants chimiques
540-38-5 | |
220.01 | |
VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N | |
10894 | |
4-iodophénol |
C6H5IO | |
MFCD00002327 | |
p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b | |
CHEBI:43521 | |
OC1=CC=C(I)C=C1 |
Spécification
4-Iodophenol | |
91°C to 95°C | |
C6H5IO | |
1904544 | |
14,5036 | |
Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water. | |
OC1=CC=C(I)C=C1 | |
220.01 | |
CHEBI:43521 | |
≥98% |
540-38-5 | |
138°C (5 mmHg) | |
MFCD00002327 | |
Light sensitive | |
p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b | |
VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N | |
4-iodophénol | |
10894 | |
220.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 208-745-5
missing translation for 'rtecsNumber' : SL5600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only