Learn More
4-Iodophénol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455523
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
4-Iodophenol is a chemical used in chemiluminescence imaging assays and experiments, as diagnostic agents in order to detect cancer cells in patients. Also it is used in the synthesis of agonists towards the estrogen β receptor. Also used in wide range of medicals industrial applications as well as in human and animal nutrition products such as pharmaceutical intermediates, and polarizing films for Liquid Crystal Display (LCD) chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-iodophénol est un produit chimique utilisé dans les essais et les expériences d’imagerie par chimiluminescence, en tant qu’agents diagnostiques, afin de détecter les cellules cancéreuses chez les patients. Il est également utilisé dans la synthèse d’agonistes vers le récepteur œstrogène β. Également utilisé dans une large gamme d’applications industrielles de médicaments, ainsi que dans des produits alimentaires humains et animaux, tels que les antiseptiques et les désinfectants, les intermédiaires pharmaceutiques, les films polarisants pour les produits chimiques à cristaux liquides (LCD).
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’éther. Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière, stocker dans l’obscurité. Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des chlorures acides et des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-38-5
Formule moléculaire C6H5IO
Poids moléculaire (g/mol) 220.01
Numéro MDL MFCD00002327
Clé InChI VSMDINRNYYEDRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-iodophenol, phenol, 4-iodo, phenol, p-iodo, 4-hydroxyiodobenzene, p-hydroxyiodobenzene, 4-hydroxyphenyl iodide, 4-iodo-phenol, unii-bh194bak0b, ccris 668, bh194bak0b
CID PubChem 10894
ChEBI CHEBI:43521
Nom IUPAC 4-iodophénol
SMILES OC1=CC=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Iodophenol
Point de fusion 91°C to 95°C
Point d’ébullition 138°C (5 mmHg)
Quantité 25 g
Beilstein 1904544
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,5036
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 220.01
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Iodophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-Iodophenol