Learn More
4-iodo-2-méthyl-1H-imidazole, 97 %, ACROS Organics™
158.00€ - 555.00€
Identifiants chimiques
CAS | 73746-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H5IN2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 208.00 |
Numéro MDL | MFCD02684335 |
Clé InChI | SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2794623 |
Nom IUPAC | 5-iodo-2-methyl-1H-imidazole |
SMILES | CC1=NC=C(I)N1 |
Description
Identifiants chimiques
73746-45-9 | |
208.00 | |
SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N | |
5-iodo-2-methyl-1H-imidazole |
C4H5IN2 | |
MFCD02684335 | |
2794623 | |
CC1=NC=C(I)N1 |
Spécification
4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole | |
138.0°C to 144.0°C | |
96% min. (HPLC) | |
MFCD02684335 | |
SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N | |
5-iodo-2-methyl-1H-imidazole | |
2794623 | |
97% |
73746-45-9 | |
Authentic | |
C4H5IN2 | |
4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl | |
CC1=NC=C(I)N1 | |
208.00 | |
208 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN (or hair): Take off im
Danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole, 97%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.