Learn More
4-iodo-2-méthyl-1H-imidazole, 97 %, ACROS Organics™
Product Code. 15219786
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 73746-45-9
Formule moléculaire C4H5IN2
Poids moléculaire (g/mol) 208.00
Numéro MDL MFCD02684335
Clé InChI SEDSLMWYUQACGR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794623
Nom IUPAC 5-iodo-2-méthyl-1H-imidazole
SMILES CC1=NC=C(I)N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole
Point de fusion 138.0°C to 144.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Synonyme 4-iodo-2-methyl-1h-imidazole, 2-methyl-4 5-iodo-1 h-imidazole, 4-iodo-2-methylimidazole, 2-methyl-4-iodo-1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl-3h-imidazole, 1h-imidazole, 4-iodo-2-methyl, 2-methyl-4-jodimidazol, ksc638k7d, 1h-imidazole,4-iodo-2-methyl, 1h-imidazole,5-iodo-2-methyl
Poids de la formule 208
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Iodo-2-methyl-1H-imidazole, 97%
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.