Learn More
4-Hydroxypipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.37€ - 336.68€
Identifiants chimiques
CAS | 5382-16-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H11NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 101.149 |
Numéro MDL | MFCD00005999 |
Clé InChI | HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine |
CID PubChem | 79341 |
Nom IUPAC | Pipéridine-4-ol |
SMILES | C1CNCCC1O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11445377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22723.06 |
5 g |
34.37€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11455377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22723.14 |
25 g |
99.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11465377
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B22723.22 |
100 g |
336.68€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5382-16-1 | |
101.149 | |
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N | |
79341 | |
C1CNCCC1O |
C5H11NO | |
MFCD00005999 | |
4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine | |
Pipéridine-4-ol |
Spécification
4-Hydroxypiperidine | |
86°C to 90°C | |
108°C to 114°C (10 mmHg) | |
Amine-like | |
MFCD00005999 | |
102738 | |
4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine | |
C1CNCCC1O | |
101.149 | |
101.15 |
5382-16-1 | |
11.5 to 11.7 | |
107°C (224°F) | |
C5H11NO | |
UN3263 | |
Hygroscopic | |
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N | |
Pipéridine-4-ol | |
79341 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 226-373-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- 4-Hydroxypiperidine
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Piperidin-4-ol