Learn More
4-Hydroxypipéridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11465377
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5382-16-1
Formule moléculaire C5H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 101.149
Numéro MDL MFCD00005999
Clé InChI HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine
CID PubChem 79341
Nom IUPAC Pipéridine-4-ol
SMILES C1CNCCC1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxypiperidine
Point de fusion 86°C to 90°C
pH 11.5 to 11.7
Point d’ébullition 108°C to 114°C (10 mmHg)
Point d’éclair 107°C (224°F)
Odeur Amine-like
Quantité 100 g
Numéro UN UN3263
Beilstein 102738
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 101.15
Pourcentage de pureté 97%