Learn More
Acide 4-hydroxyphtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
114.00€ - 1478.00€
Identifiants chimiques
CAS | 610-35-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.131 |
Numéro MDL | MFCD00013984 |
Clé InChI | MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy |
CID PubChem | 11881 |
ChEBI | CHEBI:27600 |
Nom IUPAC | Acide4-hydroxyphtalique |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11467397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15091.06 |
5 g |
114.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15091.14 |
25 g |
447.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15091.22 |
100 g |
1478.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Hydroxyphthalic acid is used as a precursor to prepare 3,5-dichloro-4-hydroxyphthalic acid using the reagent aqueous acetic acid and chlorine. Further, it is also used as a starting material in the manufacture of N-(4-carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 4-hydroxyphtalique est utilisé comme précurseur pour préparer de l’acide 3,5-dichloro-4-hydroxyphtalique à l’aide de l’acide acétique aqueux réactif et du chlore. De plus, il est également utilisé comme matériau de départ dans la fabrication du N-(4-carboxyphényl)-4-acétoxyphtalimide.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Chemical Identifiers
610-35-5 | |
182.131 | |
MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N | |
11881 | |
Acide4-hydroxyphtalique |
C8H6O5 | |
MFCD00013984 | |
1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy | |
CHEBI:27600 | |
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O |
Specifications
4-Hydroxyphthalic acid | |
∼190°C (decomposition) | |
MFCD00013984 | |
Slightly miscible with water. | |
C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O | |
182.131 | |
CHEBI:27600 | |
98% |
610-35-5 | |
C8H6O5 | |
1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy | |
MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N | |
Acide4-hydroxyphtalique | |
11881 | |
182.13 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362
H315-H319
missing translation for 'einecsNumber' : 210-221-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only