Learn More
Acide 4-hydroxyphtalique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11477397
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
4-Hydroxyphthalic acid is used as a precursor to prepare 3,5-dichloro-4-hydroxyphthalic acid using the reagent aqueous acetic acid and chlorine. Further, it is also used as a starting material in the manufacture of N-(4-carboxyphenyl)-4-acetoxyphthalimide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-hydroxyphtalique est utilisé comme précurseur pour préparer de l’acide 3,5-dichloro-4-hydroxyphtalique à l’aide de l’acide acétique aqueux réactif et du chlore. De plus, il est également utilisé comme matériau de départ dans la fabrication du N-(4-carboxyphényl)-4-acétoxyphtalimide.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 610-35-5
Formule moléculaire C8H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 182.131
Numéro MDL MFCD00013984
Clé InChI MWRVRCAFWBBXTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,2-benzenedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-hydroxybenzene-1,2-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylic acid, 3,4-dicarboxyphenol, 4-hydroxy-phthalic acid, acmc-1avol, ksc357m7h, 4-hydroxyphthalic acid, 4-hydroxy-1,2-benzenedicarboxylicacid, 1,2-benzenedicarboxylicacid, 4-hydroxy
CID PubChem 11881
ChEBI CHEBI:27600
Nom IUPAC Acide4-hydroxyphtalique
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxyphthalic acid
Point de fusion ∼190°C (decomposition)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 182.13
Pourcentage de pureté 98%