Learn More
4-(hydroxyméthyl)pyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
40.40€ - 107.60€
Identifiants chimiques
CAS | 586-95-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H7NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 109.13 |
Numéro MDL | MFCD00006442 |
Clé InChI | PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol |
CID PubChem | 11472 |
Nom IUPAC | (pyridin-4-yl)methanol |
SMILES | OCC1=CC=NC=C1 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
586-95-8 | |
109.13 | |
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N | |
11472 | |
OCC1=CC=NC=C1 |
C6H7NO | |
MFCD00006442 | |
4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol | |
(pyridin-4-yl)methanol |
Spécification
4-(Hydroxymethyl)pyridine | |
586-95-8 | |
100.0 | |
Blanc à jaune | |
148°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C5H4N)CH2OH | |
4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol | |
PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N | |
(pyridin-4-yl)methanol | |
11472 | |
99% |
99% | |
98.5 | |
52°C to 53°C | |
107°C to 110°C (1.0 mmHg) | |
Authentic | |
C6H7NO | |
MFCD00006442 | |
Solubility in water: soluble | |
OCC1=CC=NC=C1 | |
109.13 | |
109.13 | |
Cristaux, poudre cristalline ou masse cristalline |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 209-590-6
missing translation for 'rtecsNumber' : UT4691000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- 4-(Hydroxymethyl)pyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.