Learn More
4-(hydroxyméthyl)pyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10625992
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 586-95-8
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006442
Clé InChI PTMBWNZJOQBTBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyridinemethanol, 4-pyridylcarbinol, 4-hydroxymethyl pyridine, pyridine-4-methanol, 4-pyridylmethanol, 4-pyridinylmethanol, 4-pyridinecarbinol, 4-picolyl alcohol, 4-hydroxymethylpyridine, pyridin-4-yl methanol
CID PubChem 11472
Nom IUPAC (pyridin-4-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Hydroxymethyl)pyridine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 52°C to 53°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 107°C to 110°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair 148°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)CH2OH
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux, poudre cristalline ou masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Hydroxymethyl)pyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.