Learn More
4-Chlorhydrate d’hydroxybenzamidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
50.60€ - 298.00€
Identifiants chimiques
CAS | 38148-63-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9ClN2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.61 |
Numéro MDL | MFCD00136405 |
Clé InChI | OADOZRQXRQAJDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-amidinophenol hydrochloride, 4-hydroxy-benzamidine hcl, p-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-hydroxybenzimidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, monohydrochloride, benzamidine, p-hydroxy-, monohydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide monohydrochloride |
CID PubChem | 5493520 |
Nom IUPAC | hydrogen 4-(diaminomethylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one chloride |
SMILES | [H+].[Cl-].NC(N)=C1C=CC(=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15464157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31566.03 |
1 g |
50.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15474157
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H31566.09 |
10 g |
298.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate and used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorhydrate 4-hydroxybenzamidine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et utilisé dans la synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Identifiants chimiques
38148-63-9 | |
172.61 | |
OADOZRQXRQAJDT-UHFFFAOYSA-N | |
5493520 | |
[H+].[Cl-].NC(N)=C1C=CC(=O)C=C1 |
C7H9ClN2O | |
MFCD00136405 | |
4-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-amidinophenol hydrochloride, 4-hydroxy-benzamidine hcl, p-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-hydroxybenzimidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, monohydrochloride, benzamidine, p-hydroxy-, monohydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide monohydrochloride | |
hydrogen 4-(diaminomethylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one chloride |
Spécification
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride | |
221°C to 224°C | |
MFCD00136405 | |
4-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-amidinophenol hydrochloride, 4-hydroxy-benzamidine hcl, p-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-hydroxybenzimidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, monohydrochloride, benzamidine, p-hydroxy-, monohydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide monohydrochloride | |
OADOZRQXRQAJDT-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogen 4-(diaminomethylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one chloride | |
5493520 | |
95% |
38148-63-9 | |
C7H9ClN2O | |
Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
[H+].[Cl-].NC(N)=C1C=CC(=O)C=C1 | |
172.61 | |
172.61 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : CV6262000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only