Learn More
4-Chlorhydrate d’hydroxybenzamidine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15464157
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
This item is not returnable. View return policy
4-Hydroxybenzamidine hydrochloride is used as a pharmaceutical intermediate and used in organic chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate 4-hydroxybenzamidine est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et utilisé dans la synthèse chimique organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38148-63-9
Formule moléculaire C7H9ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 172.61
Numéro MDL MFCD00136405
Clé InChI OADOZRQXRQAJDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-amidinophenol hydrochloride, 4-hydroxy-benzamidine hcl, p-hydroxybenzamidine hydrochloride, 4-hydroxybenzimidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide hydrochloride, 4-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-hydroxy-, monohydrochloride, benzamidine, p-hydroxy-, monohydrochloride, 4-hydroxybenzenecarboximidamide monohydrochloride
CID PubChem 5493520
Nom IUPAC hydrogen 4-(diaminomethylidene)cyclohexa-2,5-dien-1-one chloride
SMILES [H+].[Cl-].NC(N)=C1C=CC(=O)C=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxybenzamidine hydrochloride
Point de fusion 221°C to 224°C
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 172.61
Pourcentage de pureté 95%