Learn More
4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
24.12€ - 281.40€
Identifiants chimiques
CAS 123-42-2
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00004471
Clé InChI SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
CID PubChem 31256
ChEBI CHEBI:55381
Nom IUPAC 4-hydroxy-4-méthylpentan-2-one
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10626892
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
121482500
250 mL Flacon en verre
24.12€
250mL
10132490
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
121480010
1 L Flacon en verre
41.41€
1L
10225450
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
121480025
2.5 L Flacon en verre
77.39€
2.50L
11944861
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
121480100
10 L Récipient en plastique
281.40€
10L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
123-42-2
116.16
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
31256
4-hydroxy-4-méthylpentan-2-one
C6H12O2
MFCD00004471
diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
CHEBI:55381
CC(=O)CC(C)(C)O
Spécification
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
-42.8°C
0.9385g/mL
58°C
C6H12O2
1.4223 to 1.4243
15,2967
diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
4-hydroxy-4-méthylpentan-2-one
31256
3.22 mPa.s (20°C)
99%
123-42-2
Incolore
166.0°C
98.5% min. (GC)
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
MFCD00004471
0.9385
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
CC(=O)CC(C)(C)O
116.16
CHEBI:55381
116.16
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
Si l’irritation
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-626-7
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.