Learn More
4-hydroxy-4-méthyl-2-pentanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944861
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-42-2
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00004471
Clé InChI SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
CID PubChem 31256
ChEBI CHEBI:55381
Nom IUPAC 4-hydroxy-4-méthylpentan-2-one
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Point de fusion -42.8°C
Couleur Incolore
Densité 0.9385g/mL
Point d’ébullition 166.0°C
Point d’éclair 58°C
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire (CH3)2C(OH)CH2COCH3
Indice de réfraction 1.4223 to 1.4243
Quantité 10 L
Merck Index 15,2967
Gravité spécifique 0.9385
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Viscosité 3.22 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.