Learn More
4-Hydroxy-3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
65.80€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 53104-95-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H5F3O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 206.12 |
Numéro MDL | MFCD04973780 |
Clé InChI | GPJSLRQIOKFRFL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 98+%, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde |
CID PubChem | 7018050 |
Nom IUPAC | 4-hydroxy-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde |
SMILES | OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15468135
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32602.MD |
250 mg |
65.80€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15405357
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32602.03 |
1 g |
175.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde is a fluorinated compound, which is used for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications4-Hydroxy-3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde est un composé fluoré utilisé pour la recherche biochimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
53104-95-3 | |
206.12 | |
GPJSLRQIOKFRFL-UHFFFAOYSA-N | |
7018050 | |
OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=O)C=C1 |
C8H5F3O3 | |
MFCD04973780 | |
4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 98+%, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde | |
4-hydroxy-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde |
Spécification
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde | |
76°C to 80°C | |
MFCD04973780 | |
4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 98+%, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde | |
GPJSLRQIOKFRFL-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxy-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde | |
7018050 | |
≥98% |
53104-95-3 | |
C8H5F3O3 | |
Air Sensitive | |
Insoluble in water. | |
OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=O)C=C1 | |
206.12 | |
206.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante