Learn More
4-Hydroxy-3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15468135
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde is a fluorinated compound, which is used for biochemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Hydroxy-3-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde est un composé fluoré utilisé pour la recherche biochimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53104-95-3
Formule moléculaire C8H5F3O3
Poids moléculaire (g/mol) 206.12
Numéro MDL MFCD04973780
Clé InChI GPJSLRQIOKFRFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy, 4-hydroxy-3-trifluoromethoxy benzaldehyde, 98+%, 4-oxidanyl-3-trifluoromethyloxy benzaldehyde
CID PubChem 7018050
Nom IUPAC 4-hydroxy-3-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES OC1=C(OC(F)(F)F)C=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Point de fusion 76°C to 80°C
Quantité 250 mg
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 206.12
Pourcentage de pureté ≥98%