Learn More
4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
77.00€ - 827.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1689-83-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3I2NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 370.92 |
Numéro MDL | MFCD00016422 |
Clé InChI | NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox |
CID PubChem | 15530 |
ChEBI | CHEBI:81821 |
Nom IUPAC | 4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile |
SMILES | OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11401658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13929.06 |
5 g |
77.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11411658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13929.14 |
25 g |
297.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11421658
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13929.22 |
100 g | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1689-83-4 | |
370.92 | |
NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N | |
15530 | |
4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile |
C7H3I2NO | |
MFCD00016422 | |
ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox | |
CHEBI:81821 | |
OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N |
Spécification
4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile | |
200°C to 207°C | |
C7H3I2NO | |
UN3439 | |
ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox | |
OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N | |
370.92 | |
CHEBI:81821 | |
97% |
1689-83-4 | |
Odorless | |
MFCD00016422 | |
2364041 | |
NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N | |
4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile | |
15530 | |
370.92 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H331-H361-H373-H312-H319
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful in contact with skin.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P260-P261-P301+P310-P305+P351+P338-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'rtecsNumber' : DI4025000
RUO – Research Use Only