Learn More
4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11421658
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1689-83-4
Formule moléculaire C7H3I2NO
Poids moléculaire (g/mol) 370.92
Numéro MDL MFCD00016422
Clé InChI NRXQIUSYPAHGNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ioxynil, actril, bentrol, 3,5-diiodo-4-hydroxybenzonitrile, cipotril, trevespan, certrol, joxynil, loxynil, iotox
CID PubChem 15530
ChEBI CHEBI:81821
Nom IUPAC 4-hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
SMILES OC1=C(I)C=C(C=C1I)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Hydroxy-3,5-diiodobenzonitrile
Point de fusion 200°C to 207°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2364041
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 370.92
Pourcentage de pureté 97%